Learn More
3M™ Versaflo™ Over-visor, M-967
Over-visor to protect against UV/IR, metal sparks and splashes.
Brand:  3M™ 7100099909
126.81 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Product Code. 17277640
  • 211.00€ / Each
Estimated Shipment: 16-04-2025
Description
  • Gold IR/UV over-visor
  • Protects against UV/IR, and metal sparks and splashes
  • 500 x 250 mm
  • For use with 3M™ Versaflo™ Over-visor Frame, M-961
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Gold
3 M™ Versaflo™ Over Visor Frame M 961 N
0.503 m
0.012 m
Headgear Cover
1/Cs.
0.252 m
Special Offers
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt