missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WDR45 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Marque: Abnova H00011152-T01.100uL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Western Blotting
Spécification
293T | |
JM5 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
39.71 | |
pCMV-JM5 full-length | |
100 μL | |
Human |
Western Blot | |
BC000464 | |
6.8 | |
Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-JM5 antibody (H00011152-B01) by western blotting | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100UL JM5 293T Cell Transient Overexpression Lysat
Mention d'avertissement
- Warning
Catégorie de danger
- Skin sensitiser Category 1
Mention de danger
- H317-May cause an allergic skin reaction.
Conseils de prudence
- P261-Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
- P272-Contaminated work clothing should not be allowed out of the workplace.
- P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contains : Mercaptoethanol
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu