Learn More
Cytiva Whatman™ Grade 602H Qualitative Filter Papers
Collects very small particles and removes fine precipitates. Whatman™ Grade 602H Qualitative Filter Papers are used in the beverage industry to determine residual sugar, acidic spectra, refractometric analysis and HPLC.
29.95€ - 110.00€
Specifica
Format Disc
Material Cellulose
Particle Retention <2 μm
Filtration Speed Approx. 375 s
Flow Rate Slow
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diameter (Metric) Prezzo Quantità e disponibilità  
10323641
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312611
125 mm
29.95€
Pack of 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Estimated Shipment: 02-10-2024
to see stock.
Aggiungi al carrello
11355244
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312614
185 mm
65.25€
Pack of 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Estimated Shipment: 02-10-2024
to see stock.
Aggiungi al carrello
11345244
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312612
150 mm
44.80€
Pack of 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Estimated Shipment: 01-10-2024
to see stock.
Aggiungi al carrello
11365244
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
10312620
240 mm
110.00€
Pack of 100
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Estimated Shipment: 02-10-2024
to see stock.
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Collects very small particles and removes fine precipitates. Whatman™ Grade 602H Qualitative Filter Papers are used in the beverage industry to determine residual sugar, acidic spectra, refractometric analysis and HPLC.
Cellulose filters used with qualitative analytical techniques to determine and identify materials
  • Residual sugar determination
  • Acidic spectra
  • Refractometric analysis
  • HPLC
Specifica
Specifica
Disc
<2 μm
Slow
Grade 602 h
160 μm
Cellulose
Approx. 375 s
A standard grade filter esed in sample preparation, e.g., in the beverage industry for residual sugar determination, acidic spectra, refractometric analysis, and HPLC.
100 Pack
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications