Learn More
Eppendorf™ 1000μL Sterile Polypropylene 96-Well Deep Well PCR Plates
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
LoBind plates, free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
Brand:  Eppendorf™ 0030502248
202.00 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 10503503
  • 205.00€ / Pack of 20
Estimated Shipment: 14-05-2025
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
LoBind plates, free from DNA, DNase, RNase and PCR inhibitors
These plates combine a new well design with a sophisticated color coding system for ease of reading and orientation. The well geometry allows high speed pipetting without splashing, excellent mixing and high speed centrifugation, which accelerates your manual and automated work processes. The new polypropylene plates fulfill all current SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 and EN 13485 guidelines.
  • Recovermax - concaved round bottom well shape with smoothed edges
  • Optitrack - color framed plates with alphanumeric labelling
  • High chemical resistance
  • G-safe - highest centrifugation stability
  • LoBind - free of surface coating e.g., silicone
  • Free from DNA, DNase, RNase and PCR* inhibitor (PCR* clean)
  • LoBind Protein - minimum protein loss (less than 3% BSA 1μg/mL)
  • LoBind DNA - less than 1% loss of DNA/RNA at low concentrations and critical conditions (high salt, short DNA fragments)
  • Autoclavable
  • Optionally available with barcode
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Standard
Blue
96
8 x 12
Polypropylene
Sterile
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Certificates
A lot number is required to show results for certificates. To find your lot number on previous orders use our order status area.
5 results found
Lot Number Certificate Type Date Catalog Number
Lot NumberN216526M Certificate TypeCertificate of Analysis Date24/10/2024 Catalog Number0030502248
Lot NumberL207665Q Certificate TypeCertificate of Analysis Date25/04/2024 Catalog Number0030502248
Lot NumberM213877P Certificate TypeCertificate of Analysis Date03/01/2024 Catalog Number0030502248
Lot NumberL207663Q Certificate TypeCertificate of Analysis Date26/06/2023 Catalog Number0030502248
Lot NumberL202308I Certificate TypeCertificate of Analysis Date26/06/2023 Catalog Number0030502248
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Eppendorf™ 1000μL Sterile Polypropylene 96-Well Deep Well PCR Plates > Color: Blue
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato