Learn More
Linker Industrietechnik™ 50 Dia. x 25 mm Height Stainless Steel Test Sieves
Marke: Linker Industrietechnik™ 550.025.222062
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
1 Ea. | |
Test Sieve | |
Stainless Steel | |
No. 10 | |
10 Mesh | |
10 |
2 mm | |
Compliance 2.1 EN 10 204 and ISO 3310-1 | |
25mm | |
50 mm | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur