Learn More
Abnova™ ACD Recombinant Protein
344.00€ - 521.00€
Specifications
Accession Number AAH16904
For Use With (Application) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Formulation 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gene ID (Entrez) 65057
Molecular Weight (g/mol) 85.58
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16183863
View Documents
Abnova™
H00065057-P01.10ug
10 μg
344.00€
10µg
Estimated Shipment: 30-01-2025
to see stock.
Add to basket
16193863
View Documents
Abnova™
H00065057-P01.25ug
25 μg
521.00€
25µg
Estimated Shipment: 30-01-2025
Description
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Specifications
Specifications
AAH16904
50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
85.58
8
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Wheat Germ (in vitro)
PIP1/PTOP/TINT1/TPP1
ACD
Wheat Germ (in vitro)
GST
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
65057
ACD (Human) Recombinant Protein (P01)
In vitro wheat germ expression system
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACD
Human
Recombinant
Solution
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis