Learn More
Novus Biologicals™ OXER1/5-oxo-ETE GPCR Recombinant Protein Antigen
Recombinant Protein
Brand:  Novus Biologicals™ NBP2-49006PEP
Product Code. 18690866
  • 259.00€ / 0.10mL
Specifications
Antibody Competition
165140
0.1 mL
5-oxo-ETE acid G-protein-coupled receptor 1,5-oxo-ETE G-protein coupled receptor, GPCR, GPR170G-protein coupled receptor R527, G-protein coupled receptor 170, oxoeicosanoid (OXE) receptor 1, oxoeicosanoid receptor 1, TG1019G-protein coupled receptor TG1019
This recombinant antigen is only intended to be used as a blocking agent to confirm antibody specificity with the corresponding antibody, catalog number NBP2-49006. It is purified by IMAC chromatography, and the expected concentration is greater than 0.5 mg/mLFor current lot information, including availability, please contact our technical support team click nb-technical@bio-techne.com For further blocking peptide related information and a protocol, click here .
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
PBS and 1 M Urea, pH 7.4.
MolecularWeight-theroretical: 23 kDa
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.
OXER1
GPCR
OXER1/5-oxo-ETE GPCR
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Novus Biologicals™ OXER1/5-oxo-ETE GPCR Recombinant Protein Antigen > 0.1 mL
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformitĂ  con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato