Learn More
R&D Systems™ Pan Caspase OPH Inhibitor Q-VD, Non-omethylated
Cell-permeable, irreversible inhibitor of caspase activity. Q-VD-OPh does not exhibit toxic effects at typical working concentrations.
Marque:  R&D Systems™ OPH001-01M
Code produit. 18108090
  • 305.00€ / 1mg
Estimated Shipment: 03-01-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Members of the caspase gene family (cysteine proteases with aspartate specificity) play significant roles in both inflammation and apoptosis.
  • The IC50 range for caspases -1, -3, -8, -9, -10, and -12 is 25 - 400 nM
  • Cells that are induced to undergo apoptosis can be cultured in the presence or absence of Q-VD-OPh inhibitor
  • The Caspase Inhibitor binds to the active site of activated proteases
  • Treated cells can then be assayed for evidence of apoptosis inhibition by examining either whole cells or cell lysates using standard apoptosis assays
  • More effective in preventing apoptosis than the widely used pan Caspase Inhibitor, ZVAD-fmk
Spécification
Spécification
Inhibitor
513.77 d
Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
1 mg
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis