Learn More
PBS, Phosphate Buffered Saline, 10X Solution, pH 7.4, CellPURE™, Fisher BioReagents
Usage: When diluted to a 1X concentration using water, this product yields 0.01M phosphate buffer and 0.154M NaCl, pH 7.4 at 25°C
Brand:  Fisher BioReagents BP2940-4
Product Code. 10212990
Request Bulk or Custom Format
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Description
  • CellPURE Phosphate Buffered Saline provides an optimal formulation for cell biology experiments in which the osmolarity of cells must be maintained.
  • PBS can also be used in biochemistry studies for maintaining proteins in a certain pH range.
  • Save time and simplify your buffer preparation step by using concentrated Fisher BioReagents 10X PBS solution - simply dilute as needed
  • Tested for the absence of DNase, RNase, nickase, and protease
  • Endotoxin, cell culture and bioburden testing -- this PBS solution is suitable for cell culture applications
  • This 10X concentrate will yield a 1X PBS solution containing 0.01M phosphate, 0.154M NaCl, and a pH of 7.4 at 25°C
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
PolyPac
4 L
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
PBS, Phosphate Buffered Saline, 10X Solution, pH 7.4, CellPURE™, Fisher BioReagents > PolyPac; 4L
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis