Learn More
DiscoverX Ready-to-Assay™ EP3 Prostanoid Receptor Frozen Cells
The Ready-to-Assay™ EP3 Prostanoid Receptor Frozen Cells measure PTGER3 (GPCR) activation via an increase in intracellular calcium. Ready-to-Assay kits contain two vials of thaw-and-use cells.
Brand:  DiscoverX HTS092LRTA
Encompass
Product Code. 17355169
  • 1423.50€ / 2 ampoules
Description
The Ready-to-Assay™ EP3 Prostanoid Receptor Frozen Cells are a simple, thaw-and-assay cell format for use in studying drug candidates (small molecules or biologics) targeting GPCRs. This assay assesses ligand (e.g. prostaglandin E2) based activation of PTGER3 GPCR activity via detection of increasing levels of intracellular calcium. The included cells overexpress PTGER3 alongside exogenous high levels of a promiscuous G-protein, coupling the receptor to the calcium signaling pathway. ChemiBrite cells also express a clytin variant, allowing for luminescent as well as fluorescent signal detection. Upon activation of PTGER3 , the resulting calcium activity can be assayed in either detection mode. Ready-to-assay kits consist of two vials of the cells in a convenient thaw-and-use format.
Specifications
Specifications
EP3
prostaglandin E2
PTGER3
Frozen Cells
2 Vials of Cells
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfĂĽgen in der Regel nicht ĂĽber Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
DiscoverX Ready-to-Assay™ EP3 Prostanoid Receptor Frozen Cells
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde ĂĽbermittelt