Learn More
Novus Biologicals™ Recombinant Human MPP2 GST (N-Term) Protein
Recombinant Protein
Marque:  Novus Biologicals™ H00004355-P01-2ug
Code produit. 18392478
  • 528.00€ / 2µg
Estimated Shipment: 31-01-2025
to see stock.
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This protein was produced in an in vitro wheat germ expression system that should preserve correct conformational folding that is necessary for biological function. While it is possible that this protein could display some level of activity, the functionality of this protein has not been explicitly measured or validated.
Spécification
Spécification
Western Blot, ELISA, Protein Array, Immunoaffinity Purification
4355
2 μg
Discs large homolog 2, DKFZp686A06252, DKFZp686J2189, DKFZp761D0712, DLG2discs large, homolog 2, MAGUK p55 subfamily member 2, membrane protein, palmitoylated 2 (MAGUK p55 subfamily member 2), Protein MPP2
>80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH 8.0 in the elution buffer.
M.W. (Theoretical): 86.46 kDa
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
MPP2
MPP2
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis