Learn More
R&D Systems™ Recombinant Viral B8R Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility.
293.00€
Specifications
Quantity 25 μg
Source Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived viral B8R protein Lys18-Ser272,with a C-terminal 6-His tag
Storage Requirements Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Produktcode Marke Formulation Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Formulation Preis Menge & Verfügbarkeit  
18757377
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems™
8225-BR-025/CF
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS
293.00€
25µg
Estimated Shipment: 15-01-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
18709187
missing translation for 'viewDocuments'
R&D Systems™
8225-BR-025
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in PBS with BSA as a carrier protein
293.00€
25µg
Estimated Shipment: 29-01-2025
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Recombinant Viral B8R Protein is derived from CHO. The Recombinant Viral B8R Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Bestellinformation
The product is shipped at ambient temperature, upon receipt, store immediately
Spezifikation
Spezifikation
25 μg
Chinese Hamster Ovary cell line,CHO-derived viral B8R protein Lys18-Ser272,with a C-terminal 6-His tag
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Unconjugated
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt