Learn More
Corning™ rLaminin-521, Human
Corning™ extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Marke:  Corning™ 354224
Artikelnummer. 15940151
  • 337.00€ / 500µg
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Corning™ extracellular matrices (ECMs) enable researchers to mimic in vivo environments for 2D and 3D cell culture applications.
Corning™ rLaminin-521 is the next generation pluripotent stem cell (PSC) surface that enables researchers to streamline culture workflow, lower contamination risk, and scale-up efficiently. Corning has partnered with BioLamina for the supply of recombinant human Laminin 521 (rLaminin-521), a biocompatible, full length Laminin that enables feeder-free, clump-free, single-cell passaging of PSCs without ROCK-inhibitor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 μg
Vial
Recombinant Protein
Recombinant
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Corning™ rLaminin-521, Human > 500 μg vial
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt