Learn More
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity 50% suspension
Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity 50% Suspension to purify Strep-tag™II or Twin-Strep-tag™ fusion proteins
Brand:  IBA Lifesciences 2-1250-010
 View more versions of this product
Product Code. 30117603
  • 595.00€ / 20mL
Description
  • Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity is a resin for purification of strep-tagged proteins via affinity chromatography
  • Product is optimized for column-based use and suitable for HPLC/FPLC
  • Recommended for all protein classes due to the broad pH compatibility, excellent pressure stability, outstanding target purity (>95%), and high binding affinity
  • 4% crosslinked agarose beads coupled to Strep-Tactin™ for straightforward purification of proteins with Strep-tag™II or a Twin-Strep-tag™
  • Targeted elution: no tedious titration steps required and multiple regeneration cycles possible
  • Ideal alternative for proteins that are difficult to elute from Strep-Tactin™XT 4Flow™ resins
  • Biotinylated proteins also bind to Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity and need to be blocked using BioLock
Specifications
Specifications
20 mg/mL resin
50% suspension
50 to 150 μm
20 mL
Proteins tagged with Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin
Affinity chromatography equipment
Agarose
Bottle
20 mL
4% agarose, crosslinked
Resin Slurry
Tetrameric protein
Bulk Resin
Twin-Strep-tag™; Strep-tag™II; cross reactivity: biotin
Resin sufficient for 10 times 1 mL gravity flow column
Suspension
Special Offers
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
IBA Lifesciences Strep-Tactin™ 4Flow™ high capacity 50% suspension > Suspension 20 ml
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt