Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications
Use SureSTART™ Performance Level 3 Glass Inserts in 2 mL screw, snap, or crimp top vials when analyzing very small sample sizes (less than 2 mL). Note: Purchase is for Glass Inserts Only
Brand:  Thermo Scientific™ 6PME05FS1
155.30 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17845204
  • 156.08€ / Pack of 500
In Stock
to see stock.
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Show More
Specifica
Specifica
Clear
6 mm
Flat Base
0.5 mL
500/Pk.
Flat Bottom Insert
0.45 mL
Silanized Glass
25 μL
SureSTART Level 3
31 mm
Specification Certified
No
Vials (Level 3, 2 mL)
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ SureSTART™ Glass Inserts for 2 mL Vials, Level 3 High Performance Applications >
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato