Learn More
TIGD4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand: Bio-Techne NBP3-17318-100UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
TIGD4 Polyclonal antibody specifically detects TIGD4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)Spezifikation
TIGD4 | |
Polyclonal | |
Immunohistochemistry 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200 - 1:500 | |
MGC43837, tIgGer transposable element derived 4, tIgGer transposable element-derived protein 4 | |
This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: MTSDVFEQWMRKLDEEFQAQQRRVVIFVESFPAHPEVKNLKSIELAFFPSCLSSKCIAMKQGVIKSLKIKYRHCLIKKFLSSVEGSKEF | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Purified |
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
PBS, pH 7.2, 40% glycerol | |
Rabbit | |
Affinity purified | |
RUO | |
201798 | |
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles. | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur