Learn More
Aalborg™ Tripod Base For Tripod Tube Frames
Aalborg™ Tripod Base For Tripod Tube Frames supports single and multi tripod tube frames to add stability.
Brand: Aalborg™ TP3
This item is not returnable.
View return policy
Description
- Accessory for P, S, and T style meter
- For use with single or multi tube frame
- Accommodates 65mm and 150mm flowmeter
Specifications
Tripod 3 Multi Tube Frames | |
Tripod Base |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Aalborg™ Tripod Base For Tripod Tube Frames > For Use With: 65 and 150mm flowmeter
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto