Learn More
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14
Suitable for use in hospitals, restaurants, offices, and bathrooms
Brand:  3M™ 7000061673
72.74 EUR valid until 2025-12-31
Use promo code "24298" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 17158610
This item has been discontinued and is no longer available. View the product for possible alternatives or contact our Technical Support team on +351 21 425 33 50 for assistance
View alternative products »
Description
  • Highly versatile and reusable cloth
  • Designed to simultaneously trap and remove dust, dirt, fingerprints, and moisture from a wide variety of surfaces
  • Unlike conventional wipes, the ribbon-like fibers penetrate deeply into surface irregularities where dirt, grease, and micro-organisms hide
  • Machine washable up to 90°C
  • Resists up to 300 wash cycles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Cleaning Cloth
400 mm
Green
Cleaning Common Surfaces
Machine Washable
400 mm
Microfiber
400 x 400 mm
100/Pk.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
3M™ Universal Microfiber Wipes, Series 14 > Green, 100
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis