Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) E3 ubiquitin-protein ligase XIAP, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marke:  enQuireBio™ QP6891-ec-10ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16046590
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Spezifikation
Spezifikation
NP_001158.2
E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein
Research Use Only
XIAP
Recombinant Protein
E. coli
MTFNSFEGSK TCVPADINKE EEFVEEFNRL KTFANFPSGS PVSASTLARA GFLYTGEGDT VRCFSCHAAV DRWQYGDSAV GRHRKVSPNC RFINGFYLEN SATQSTNSGI QNGQYKVENY LGSRDHFALD RPSETHADYL LRTGQVVDIS DTIYPRNPAM YSEEARLKSF QNWPDYAHLT PRELASAGLY YTGIGDQVQC FCCGGKLKNW EPCDRAWSEH RRHFPNCFFV LGRNLNIRSE SDAVSSDRNF PNSTNLPRNP SMADYEARIF TFGTWIYSVN KEQLARAGFY ALGEGDKVKC FHCGGGLTDW KPSEDPWEQH AKWYPGCKYL LEQKGQEYIN NIHLTHSLEE CLVRTTEKTP SLTRRIDDTI FQNPMVQEAI RMGFSFKDIK KIMEEKIQIS GSNYKSLEVL VADLVNAQKD SMQDESSQTS LQKEISTEEQ LRRLQEEKLC KICMDRNIAI VFVPCGHLVT CKQCAEAVDK CPMCYTVITF KQKIFMS
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
331
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
enQuireBio™ Recombinant Human E3 ubiquitin-protein ligase XIAP Protein > 10μg
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt